Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio Tychem™ 6000 F arancione
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
medio
Large
X-Large
2 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Disponibile in grigio per esigenze discrezionali
- Volto, polsini, vita e caviglie con elastico per una vestibilità ottimale
- Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
- La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della maschera al viso
- Sistema di chiusura con zip a doppio cursore e patta autoadesiva
- Le cuciture ribattute con nastro di rivestimento offrono protezione e resistenza
- Per la protezione del personale da numerose sostanze organiche tossiche chimiche industriali, sostanze chimiche inorganiche in elevata concentrazione (anche a pressione), particolati, contaminazioni radioattive, agenti a rischio biologico e alcuni agenti per la guerra chimica
- Per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, servizi di risposta all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche
Specifica
Specifica
| Product Type | Tuta con cappuccio |
| Size | X-Large |
| Materiale | Tessuto Tychem™ |
| Colore | Arancione |
| Stile vita | Elastico |
| Ankle Style | Elastico |
| Stile polso | Doppio |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Hood Type | Elastico |
| Tipo di chiusura | Chiusura a zip, risvolto |
| Vedi altri risultati |