Learn More
DuPont™ Tychem™ NP530
Click to view available options
Size:
Large, 9
X-Large, 10
medio, 8
piccolo, 7
Descrizione
- Guanto con rivestimento esterno in neoprene da 0,66 mm progettato con una speciale impugnatura goffrata che favorisce il deflusso dei liquidi, mentre la fodera in cotone floccato al 100% migliora il comfort
- Un guanto flessibile che assorbe il sudore e protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasione
- CE CAT III - EN ISO 374-1: 2016 / TIPO A, AKLMNT
- EN388: 2016 2021X - EN ISO 374-5 : 2016
- Compatibile con i prodotti alimentari
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | CE Categoria III |
Colore | Nero |
Finitura esterna | Ruvido |
Latex Free | No |
Materiale | Neoprene |
Product Type | Guanti |
Size | Large, 9 |
Stile | Guanto lungo/forma anatomica |
Spessore (sistema imperiale) | 26 mil |
Spessore (sistema metrico) | 0.66 mm |
Vedi altri risultati |
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
- Potenziali allergeni: carbammato e lattice di gomma naturale
- I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
- Solo per uso professionale