Learn More
DuPont™ Tychem™ NP530
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Large, 9
X-Large, 10
medio, 8
piccolo, 7
Dimensione della confezione:
12 paia
Descripción
- Guanto con rivestimento esterno in neoprene da 0,66 mm progettato con una speciale impugnatura goffrata che favorisce il deflusso dei liquidi, mentre la fodera in cotone floccato al 100% migliora il comfort
- Un guanto flessibile che assorbe il sudore e protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasione
- CE CAT III - EN ISO 374-1: 2016 / TIPO A, AKLMNT
- EN388: 2016 2021X - EN ISO 374-5 : 2016
- Compatibile con i prodotti alimentari
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance (Europe) | CE Categoria III |
| Colore | Nero |
| Finitura esterna | Ruvido |
| Latex Free | No |
| Materiale | Neoprene |
| Product Type | Guanti |
| Size | piccolo, 7 |
| Stile | Guanto lungo/forma anatomica |
| Spessore (sistema imperiale) | 26 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 0.66 mm |
| Mostrar más |
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
- Potenziali allergeni: carbammato e lattice di gomma naturale
- I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
- Solo per uso professionale
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido