Learn More
DuPont™ Tychem™ NT480
Click to view available options
Size:
2 X-Large, 11
Large, 9
Medio, 8
X-Large, 10
X-Small, 6
piccolo, 7
Descrizione
- Guanto da 15 mil con fodera floccata progettato con impugnatura finitura bisque
- Un guanto flessibile che assorbe il sudore e protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasione
- CE CAT III - EN ISO 374-1: 2016 / TYPE A, JKLOPT
- EN388: 2016 2001X - EN ISO 374-5: 2016
- Clorato Non contiene siliconi li>
- Compatibile con gli alimenti
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | CE Categoria III |
Colore | Verde |
Finitura esterna | Ruvido |
Latex Free | No |
Materiale | Nitrile |
Size | X-Small, 6 |
Stile | Guanto lungo/forma anatomica |
Spessore (sistema imperiale) | 15 mil |
Spessore (sistema metrico) | 0.38 mm |
EN388 Standard | EN 388: 2016 2001X |
Vedi altri risultati |
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
- Potenziali allergeni: carbammato
- I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
- Solo per uso professionale