Learn More
Masterflex™ Tubo da laboratorio Tygon™ R-3603
Formulated for resistance to flex fatigue and abrasion and is less permeable than rubber tubing. Tygon™ R-3603 Lab Tubing handles virtually all inorganic chemicals found in the lab.
37.55€ - 187.00€
Specifica
Certificazione/Conformità FDA compliant; meets USP Class VI and NSF 51 requirements, USP Class VI, NSF 51
Materiale Plastica
Overall Length (English) 49.2 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica, strumenti analitici
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Prezzo Quantità e disponibilità  
15119222
Vedere i documenti
Masterflex™
06407-72
1.6 mm 4.8 mm
104.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15176494
Vedere i documenti
Masterflex™
06407-70
0.8 mm 2.4 mm
37.55€
Pezzo
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13553610
Vedere i documenti
Masterflex™
06407-78
4.8 mm 8 mm
187.00€
15m
Spedizione stimata: 15-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10160551
Vedere i documenti
Masterflex™
ACF00005-C
2.4 mm 5.6 mm
80.45€
15m
Spedizione stimata: 27-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Bio-based formulation delivers excellent performance
  • Lot-to-lot consistency for reproducible results
  • Non-toxic and non-contaminating
  • Smooth, polished inner wall
  • Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
  • Contains no BPA or phthalates
  • Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
Typical Applications
  • General laboratory
  • Food and beverage
  • Biopharmaceutical
  • Analytical instruments
  • Peristaltic and vacuum pumps
  • Ideal for condensers, incubators, desiccators, gas lines and drain line
Specifica
Specifica
FDA compliant; meets USP Class VI and NSF 51 requirements, USP Class VI, NSF 51
49.2 ft.
Applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica, strumenti analitici
1 Each
Trasparente
Flessibile
Tubing
Plastica
15 m
°
Sterili
Shore A, 15 sec 56
°
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Masterflex™ Tubo da laboratorio Tygon™ R-3603