Learn More
Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stop Tubing
Inexpensive, all around 3-stop tubing for general laboratory applications. Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
40.63€ - 130.00€
Specifica
Certificazione/Conformità FDA 21 CFR175.300
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Tygon
Overall Length (Metric) 40 cm
Da utilizzare con (applicazione) General laboratory applications, 3-stop tubing for MS/CA cassettes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
10440071
Vedere i documenti
Ismatec™
SC0050T
0.25mm I.D., 2.07mm O.D.
130.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 04-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10340831
Vedere i documenti
Ismatec™
SC0054T
0.57mm I.D., 2.39mm O.D.
130.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15727958
Vedere i documenti
Ismatec™
SC0058T
0.95mm I.D., 2.67mm O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10176900
Vedere i documenti
Ismatec™
SC0058T
0.95mm I.D., 2.67mm O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10646771
Vedere i documenti
Ismatec™
SC0060T
1.09mm I.D., 2.81mm O.D.
130.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10556942
Vedere i documenti
Ismatec™
SC0070T
2.29mm I.D., 4.01mm O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10075090
Vedere i documenti
Ismatec™
SC0071T
2.54mm I.D., 4.26mm O.D.
130.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10600013
Vedere i documenti
Ismatec™
SC0189T
0.13mm I.D., 1.95mm O.D.
130.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 31-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10005190
Vedere i documenti
Ismatec™
SC0055T
0.64mm I.D., 2.46mm O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10047271
Vedere i documenti
Ismatec™
SC0052T
0.44mm I.D., 2.26mm O.D.
130.00€
pezzi 12
N/A
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
10279080
Vedere i documenti
Ismatec™
SC0053T
0.51mm I.D., 2.33mm O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Transparent.
  • Resistant to almost all inorganic chemicals.
  • Tasteless.
  • Smooth polished inner wall.
  • Low gas permeability.
  • Non-aging and non-oxidizing.
  • High dielectric constant.
  • Potential leaching of plasticizers.
  • Applications
    • Acids: Good
    • Alkaline solutions: Good
    • Solvents: Not recommended
    • Pressure: Fair
    • Vacuum: Good
    • Viscous media: Excellent
    • Sterile media: Limited
  • Complies with: FDA 21 CFR175.300
  • Sterilization
    • Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15psi) and 121°C; tubing will appear milky.
    • Gas sterilization with ethylene oxide.
    • Not recommended for sterilization with radiation.
Specifica
Specifica
FDA 21 CFR175.300
Tygon
General laboratory applications, 3-stop tubing for MS/CA cassettes
12 Pcs./Pk.
Potential leaching of plasticizers.
Good
3-stop Tubing
Autoclavable
40 cm
-50°C
CO2 360, O2 80, N2 40
Transparent
74°C