Learn More
asecos Tipo 90 armadio di sicurezza V-CLASSIC-90
Il armadio MULTIRISK di asecos per lo stoccaggio sicuro, flessibile ed energeticamente sostenibile di diversi materiali pericolosi in un solo armadio.
Marca: asecos 4028500540627
Dettagli aggiuntivi : Peso : 456.00000kg
Allerta:
For indoor use only
Descrizione
Funzione / Struttura
- Costruzione speciale resistente al fuoco: La speciale costruzione completamente ignifuga dell'armadio Tipo 90 MULTIRISK offre, per la prima volta, la possibilità di stoccaggio con protezione dagli incendi di sostanze pericolose corrosive e tossiche
- L'armadio quindi non solo garantisce lo stoccaggio sicuro di diversi materiali pericolosi nelle operazioni quotidiane, ma fornisce anche la massima protezione per gli utenti e le squadre di soccorso in caso di incendio
- Bloccaggio: Per proteggersi dall'uso non autorizzato, l'armadio può essere bloccato in modo sicuro
- L'indicatore rosso/verde integrato mostra rapidamente lo stato di blocco
- L'armadio può essere integrato nei sistemi di bloccaggio esistenti sostituendo in loco la serratura a cilindro
- Panoramica e accesso comodi: L'utilizzatore dell'armadio è completamente libero di decidere quali tipi di materiali pericolosi devono essere stoccati nei due vani portaoggetti
- Entrambi i cassetti verticali possono essere utilizzati allo stesso modo grazie al concetto di ventilazione e all'attrezzatura interna uniforme
- Livelli di stoccaggio senza metallo: Ogni livello di stoccaggio è dotato di un ripiano a vassoio in PE resistente agli agenti chimici e che può essere regolato in altezza senza attrezzi in qualsiasi momento dal cliente
- I vassoi in polietilene sono facili da rimuovere, ad es. per la pulizia o in caso di perdite
- Integrazione e uso ottimale dello spazio: La soluzione per lo stoccaggio salvaspazio con un ampio volume di stoccaggio è ideale per l'installazione accanto a cappe chimiche con una larghezza di soli 60 cm e una profondità di 86 cm
- Ventilazione tecnica: I vapori di materiali pericolosi vengono catturati ad ogni livello di stoccaggio all'interno dell'armadio e possono essere estratti direttamente tramite i condotti dell'aria integrati pronti per il collegamento (NW 75) a un sistema tecnico di estrazione
- La possibile formazione di atmosfere esplosive o vapori nocivi viene evitata in modo sicuro integrazione e utilizzo ottimale dello spazio
Certificati
- Resistenza al fuoco 90 minuti
- Tipo testato in conformità con EN 14470-1
- DIN Conformità EN 16121/16122
- Certificazione GS
- Conforme alle normative CE
Spécification
688.98 in. | |
Per lo stoccaggio illimitato di una varietà di materiali pericolosi nelle aree di lavoro | |
236.22 in. | |
4 x ripiano a vassoio, 4 x Inserto forato (PP), 1 x vasca di raccolta sul fondo (PE) | |
456 kg | |
306.69 in. | |
Bianco | |
1005.31 lb. | |
Cassetti Verticali | |
8 | |
2 | |
199.21 in. |
Safety Storage Cabinet | |
774.02 in. | |
Gesso | |
860 x 600 x 1966 mm | |
338.58 in. | |
779 x 506 x 1750 mm | |
Ripiano a vassoio | |
30 kg | |
V90.196.060.MV.2VD:0012 | |
1750 mm | |
Resistenza al fuoco 90 minut, tipo testato in conformità con EN 14470-1, DIN Conformità EN 16121/16122 , certificazione GS, conforme alle normative CE |