Learn More
asecos Tipo 90 armadio di sicurezza V-CLASSIC-90
Il armadio MULTIRISK di asecos per lo stoccaggio sicuro, flessibile ed energeticamente sostenibile di diversi materiali pericolosi in un solo armadio.
Marca:  asecos 4028500540498
Dettagli aggiuntivi : Peso : 463.00000kg
Codice prodotto. 17815814
  • 7314.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Allerta:
For indoor use only
Descrizione
Descrizione
Funzione / Struttura
  • Costruzione speciale resistente al fuoco: La speciale costruzione completamente ignifuga dell'armadio Tipo 90 MULTIRISK offre, per la prima volta, la possibilità di stoccaggio con protezione dagli incendi di sostanze pericolose corrosive e tossiche
  • L'armadio quindi non solo garantisce lo stoccaggio sicuro di diversi materiali pericolosi nelle operazioni quotidiane, ma fornisce anche la massima protezione per gli utenti e le squadre di soccorso in caso di incendio
  • Bloccaggio: Per proteggersi dall'uso non autorizzato, l'armadio può essere bloccato in modo sicuro
  • L'indicatore rosso/verde integrato mostra rapidamente lo stato di blocco
  • L'armadio può essere integrato nei sistemi di bloccaggio esistenti sostituendo in loco la serratura a cilindro
  • Panoramica e accesso comodi: L'utilizzatore dell'armadio è completamente libero di decidere quali tipi di materiali pericolosi devono essere stoccati nei due vani portaoggetti
  • Entrambi i cassetti verticali possono essere utilizzati allo stesso modo grazie al concetto di ventilazione e all'attrezzatura interna uniforme
  • Livelli di stoccaggio senza metallo: Ogni livello di stoccaggio è dotato di un ripiano a vassoio in PE resistente agli agenti chimici e che può essere regolato in altezza senza attrezzi in qualsiasi momento dal cliente
  • I vassoi in polietilene sono facili da rimuovere, ad es. per la pulizia o in caso di perdite
  • Integrazione e uso ottimale dello spazio: La soluzione per lo stoccaggio salvaspazio con un ampio volume di stoccaggio è ideale per l'installazione accanto a cappe chimiche con una larghezza di soli 60 cm e una profondità di 86 cm
  • Ventilazione tecnica: I vapori di materiali pericolosi vengono catturati ad ogni livello di stoccaggio all'interno dell'armadio e possono essere estratti direttamente tramite i condotti dell'aria integrati pronti per il collegamento (NW 75) a un sistema tecnico di estrazione
  • La possibile formazione di atmosfere esplosive o vapori nocivi viene evitata in modo sicuro integrazione e utilizzo ottimale dello spazio
Certificati
  • Resistenza al fuoco 90 minuti
  • Tipo testato in conformità con EN 14470-1
  • DIN Conformità EN 16121/16122
  • Certificazione GS
  • Conforme alle normative CE
Specifica
Specifica
688.98 in.
Per lo stoccaggio illimitato di una varietà di materiali pericolosi nelle aree di lavoro
236.22 in.
1 x ripiano a vassoio con box contenitore (lamiera d'acciaio verniciato a polvere), 3 x ripiano a vassoio privo di parti metalliche, 4 x Inserto forato (PP), 1 x vasca di raccolta sul fondo (PE)
463 kg
306.69 in.
Bianco
1020.74 lb.
Cassetti Verticali
8
2
199.21 in.
Safety Storage Cabinet
774.02 in.
Gesso
860 x 600 x 1966 mm
338,583 in.
779 x 506 x 1750 mm
Ripiano a vassoio, Ripiano a vassoio con scatola portaoggetti
30 kg
V90.196.060.MV.2VD:0012
1750 mm
Resistenza al fuoco 90 minut, tipo testato in conformità con EN 14470-1, DIN Conformità EN 16121/16122 , certificazione GS, conforme alle normative CE