Learn More
Macherey-Nagel™ Fiale con collo crimp trasparenti tipo N11
Store material for use in chromatography. Macherey-Nagel Crimp Neck Vials, N11, Clear are hydrolytic glass vials with 11mm crimp neck closures. Vials are manufactured under strict hygienic conditions to ensure high quality for a safe analysis. Packaged in 100 vials per polypropylene box.
13.20€ - 15.30€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Hydrolytic Glass (Class I) |
Volume (sistema metrico) | 1.5 ml |
N. per confezione | 100 |
Codice del prodotto | Marca | Stile collo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile collo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10187451
|
Macherey-Nagel™
70201CG |
Collo a fascetta, imboccatura piccola | n.a. |
14.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10153990
|
Macherey-Nagel™
70201HP |
Collo a fascetta, imboccatura larga | n.a. |
13.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10378001
|
Macherey-Nagel™
702885 |
Collo a fascetta, apertura larga e inserti compatibili | Etichetta e bilancia |
15.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
All vials are made from 1st hydrolytic class glass. Opto-electronical supervision is provided at the glass processing machines. Additional in-process controls and a final QC inspection are also implemented to grant reliable product quality.
- Designed to fit various instrument manufacturers
- Vials with a flat bottom and crimped neck, with a 11mm mouth
- Made of clear, hydrolytic glass with wide and small openings
- Supplied in polypropylene boxes of 100 vials
Specifica
Trasparente | |
Hydrolytic Glass (Class I) | |
100 | |
Piatto | |
Confezione da 100 |
11.6 mm | |
1.5 ml | |
Confezione da 100 | |
32 mm | |
N11 |