Learn More
Macherey-Nagel™ Type N18 Clear Screw Neck Headspace Vials
Marca:  Macherey-Nagel™ 702826
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12638847
  • 44.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Clear
20 mL
100
Round
100 Pk.
22.5 mm
Screw Neck Headspace
100 Pack
75.5 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions