Learn More
Macherey-Nagel™ Type N18 Clear Screw Neck Headspace Vials
Marca:  Macherey-Nagel™ 702866
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12754182
  • 37.60€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Clear
10 mL
100
Round
100 Pk.
22.5 mm
Screw Neck Headspace
100 Pack
46 mm