Learn More
Macherey-Nagel™ Flaconi con collo a fascetta
Store material for use in chromatography. Macherey-Nagel Crimp Neck Vials, N20, Clear are hydrolytic glass vials with 20mm crimp neck closures. Vials are manufactured under strict hygienic conditions to ensure high quality for a safe analysis. Available in a range of shapes and sizes.
27.00€ - 63.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) apertura | 20 mm |
---|---|
Colore | Trasparente |
Da utilizzare con (applicazione) | Autocampionatori |
N. per confezione | 100 |
Tipo di imballaggio | Confezione da 100 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Stile della base | Stile collo | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Stile della base | Stile collo | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10796392
|
Macherey-Nagel™
70205.36 |
20.5 mm | Piatto | Collo stretto | 10 ml |
28.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10525761
|
Macherey-Nagel™
702918 |
22.5 mm | Flat | Flat DIN Crimp | 10 mL |
30.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10306561
|
Macherey-Nagel™
70206.36 |
23.25 mm | Piatto | Collo stretto | 20 ml |
38.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10544981
|
Macherey-Nagel™
70210.36 |
30 mm | Piatto | Collo stretto | 25 ml |
63.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10305970
|
Macherey-Nagel™
70209.1 |
51.6 mm | Piatto | Collo stretto | 100 ml |
50.00€
pezzi 88 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10432032
|
Macherey-Nagel™
702924 |
22.5 mm | Round | Flat DIN Crimp | 10 mL |
30.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10219411
|
Macherey-Nagel™
702917 |
22 mm | Round | Beveled HS Crimp | 6 mL |
29.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12765232
|
Macherey-Nagel™
702086 |
22 mm | Round | Beveled HS Crimp | 20 mL |
40.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10031950
|
Macherey-Nagel™
70254 |
23 mm | Rotondo | Collo stretto | 20 ml |
38.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10084291
|
Macherey-Nagel™
702261 |
22.5 mm | Piatto | Collo stretto | 20 ml |
38.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12410340
|
Macherey-Nagel™
702263 |
22.5 mm | Rotondo | Collo stretto | 20 ml |
38.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10274811
|
Macherey-Nagel™
70204.36 |
20.5 mm | Piatto | Collo stretto | 5 ml |
27.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
These crimp neck vials come in a range of usable volumes and shapes, and are designed to fit various instrument manufacturers. All vials are made from 1st hydrolytic class glass (unless otherwise noted). Opto-electronical supervision is provided at the glass processing machines, as well as additional in-process controls and a final QC inspection are also implemented to grant reliable product quality.
- Vials with 20mm flat DIN or beveled Headspace crimp neck
- With flat or rounded bottom for a large number of autosamplers
- Made of clear, hydrolytic glass
- Available in a range of sizes, from 5mL to 100mL
- Supplied in polypropylene boxes of 100 vials
- Stable bearing surface for the septum (especially suited for high vial pressures)
Specifica
20 mm | |
Autocampionatori | |
Confezione da 100 |
Trasparente | |
100 | |
N20 |