Learn More
Macherey-Nagel™ Type N9 Amber With Label and Scale Screw Neck Vials
Marca:  Macherey-Nagel™ 702284
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25600kg
Codice prodotto. 10535931
  • 17.80€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Amber
1.5 mL
Flat Bottom, Wide Opening, Label and Scale
100
Flat
100 Pk.
11.6 mm
HPLC and GC Autosamplers
Screw Neck, Wide Opening
100 Pack
32 mm