Learn More
Fisherbrand™ Tyvek™ 200 Tuta con cappuccio
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Tuta con cappuccio |
| Size | 2XL |
| Materiale | Polietileni |
| Colore | Bianco |
| Stile vita | Elastico |
| Ankle Style | Elastico |
| Stile polso | Elastico |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Hood Type | 2 pezzi |
| Tipo di chiusura | Zip |
| Vedi altri risultati |