Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 HV
406.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Misura petto (sistema metrico):
100 to 108 cm
108 to 116 cm
116 to 124 cm
124 to 132 cm
84 to 92 cm
92 to 100 cm
Descrizione
- DuPont™ Tyvek™ 500 HV. Tuta con colletto disponibile in arancione fluorescente con bande riflettenti grigio argento che garantiscono visibilità giorno e notte. Robuste ma leggere. Collo alla coreana, polsi e caviglie con elastico oltre a elastico incollato in vita. Ampia area del cavallo per la massima libertà di movimento. Cursore zip grande e facile da afferrare.
Gli indumenti in Tyvek™ 500 HV sono realizzati principalmente in polietilene con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità. Grazie alla struttura in tessuto non tessuto sono permeabili ad aria e vapore acqueo, ma impermeabili a liquidi e aerosol a base d'acqua. Offrono un'eccellente barriera per particolati e fibre sottili, sono a bassissimo rilascio di fibre e trattati in modo antistatico all'interno. Il colore arancione fluorescente brillante combinato con le bande riflettenti grigio argento le rende estremamente visibili sia durante il giorno che di notte (quando esposte a una sorgente luminosa).
Le applicazioni per gli indumenti in Tyvek™ 500 HV includono: gestione di ferrovie, strade, miniere, trattamento dei rifiuti, metropolitane, porti, aeroporti e costruzioni. - Certificazione in base alle normative commerciali (UE) 2016/425
- Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 5-B e 6-B
- EN 14126 (barriera contro gli agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione da contaminazione radioattiva), EN ISO 20471 (abbigliamento ad alta visibilità, classe 3), RIS-3279-TOM Issue 1
- Trattamento antistatico (EN 1149-5) - all'interno
- Cuciture esterne ribattute
- Perdite interne molto ridotte grazie al design ottimizzato
- Zip con blocco automatico e con patta per maggiore protezione in Tyvek™
Specifica
Product Type | Abbigliamento di protezione chimica |
Size | 3 X-Large |
Sesso | Unisex |
Materiale | Tyvek™ |
Colore | Arancione, Riflettente |
Monouso | Sì |
Ankle Style | Elastico |
Stile polso | Elastico |
Stile collo | Tuta da lavoro munita di collo |
Tipo di chiusura | Parte anteriore |