Learn More
DuPont™ Tyvek™ 600 Hooded Coverall, Plus Size
901.97 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
4X-Large
5X-Large
6X-Large
7X-Large
Descrizione
- Thumb loops
- Stitched and over-taped seams for protection and strength
- Tyvek™ zipper and zipper flap for enhanced protection
- Face, wrist and ankle tunnelled elastication, for good fit and contamination/ linting reduction
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Size | 4X-Large |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Zipper |
Tipo di giuntura | Stitched, Taped |
Certifications/Compliance (Europe) | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 |