Learn More
DuPont™ Tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Plus™ modello CHA5a
Anelli per pollice inclusi Le tute Dupont™ Tyvek™ Classic Plus sono dotate di un pratico cappuccio elasticizzato.
Marca:  DuPont™ D13495782
878.23 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24380" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11793073
  • 1005.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Materiale Tyvek™ 1431 N
  • Antistatica
  • Cappuccio con elastico
  • Protezione per il mento adesiva per una migliore aderenza alla mascherina
  • Zip di TYVEK™ con risvolto adesivo
  • Polsini, caviglie e vita con elastici
  • Include anelli per pollice
  • Categoria III, Tipo 4B/5/6
  • Il cinturino autoadesivo consente una perfetta adesione della maschera al viso
  • Le cuciture fitte e ribattute offrono protezione e resistenza
  • Zip in Tyvek con risvolto per maggiore protezione
  • Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita
  • Gli anelli elasticizzati per i pollici impediscono alle maniche di risalire
  • Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
  • Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
  • Le applicazioni comprendono lavori di manutenzione e smantellamento nel settore nucleare, farmaceutico o in laboratori di ricerca e biosicurezza, nonché in applicazioni mediche e in caso di esposizione a rischi biologici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tuta con cappuccio
Tessuto Tyvek™
Elastico
Elastico
Elastico
Con punti e ricoperte con nastro, Con rubinetto
Sostanza chimica, Liquido
Da 84 a 92 cm
< 250 g
piccolo
Verde
Elastico
Con cappuccio
Chiusura a zip, risvolto
Categoria III, tipo 4-B, 5-B e 6-B
Categoria III, Tipo 4-B, 5-B e 6-B, EN 14126 (barriera contro gli agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione da contaminazione radioattiva), (EN 1149-5)
Le applicazioni per gli indumenti Classic Plus in Tyvek™ comprendono lavori di manutenzione e smantellamento nel settore nucleare, farmaceutico o in laboratori di ricerca e biosicurezza, nonché in applicazioni mediche e in caso di esposizione a rischi biologici
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
DuPont™ Tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Plus™ modello CHA5a > Formato: piccolo