Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek ™ Drawstring Closure Autoclave Bag
GREENER_CHOICE
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts, bags closed via adjustable Tyvek™ drawstring closure system, can be aseptically opened without having to cut or remove particulate generating autoclave tape
2360.00€ - 2965.00€
Specifica
Product Type Autoclave Bag
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità CoC
Tipo di chiusura Drawstring
Colore White
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
17757927
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0808D
1.73 L 20 x 20 cm
2360.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17708047
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1708D
3.7 L 20 x 43 cm
2715.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17757967
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1217D
5.5 L 43 x 30.5 cm
2965.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17757977
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1227
8.8 L 69 x 30.5 cm
2965.00€
pezzi 250
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tyvek™ on both sides for max breathability during sterilization
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
  • Manufactured and packaged in ISO 6 cleanroom environment
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Specifica
Autoclave Bag
CoC
White
Steam sterilization packaging
Steam indicator
Non-sterile
Autoclavable
Drawstring
Single-use
Pharmaceutical production equipment
Tyvek