Learn More
DuPont™ Cappuccio in Tyvek 500
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
:
Colore: bianco
Descrizione
- Realizzata in HDPE con tecnologia flash spun
- Flangia larga ed elastico intorno al collo e al viso
- Cuciture interne ribattute
- Bianco
- DPI di categoria I
- Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati
Specifica
Specifica
| Product Type | Cappuccio in Tyvek |
| Size | Universal |
| Materiale | HDPE |
| Colore | Bianco |
| Tipo di giuntura | Cucito |
| Certificazione/Conformità | DPI Categoria I, EN 1149-5 |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Struttura | HDPE con tecnologia flash spun |