Learn More
DuPont™ Tute modello industriale Tyvek™
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Descrizione
- With collar
- Internal stitched seams
- Zipper made of TYVEK™ with flap
- Elastic cuffs, ankles and waist
- Antistatic treatment
- Category III, Type 5/6
Specifica
Specifica
| Product Type | Tuta per uso industriale |
| Size | Large |
| Materiale | HDPE |
| Colore | Bianco |
| Stile vita | Elastico |
| Ankle Style | Elastico |
| Stile polso | Elastico |
| Stile collo | Con fascetta |
| Tipo di chiusura | Zip |
| Tipo di giuntura | Con punti |
| Vedi altri risultati |