Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers, Model IC 458
191.58 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Medium
Large
Descrizione
- Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness.
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort.
- Suitable for use in GMP class C/D (ISO Class 6-9) clean rooms.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Size | Medium |
Materiale | HDPE |
Colore | White |
Sterilità | Non-sterile |
Tipo di chiusura | Ties |
Tipo di suola | Slip-resistant |
Modello | IC 458 |
Tipo di giuntura | Serged |
Certifications/Compliance (Europe) | (EU) 2016/425, EN 14126 |
Product Type | Boot Covers |