Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers, Model IC 458
Made of high density polyethylene, the Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers provide an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous light liquid splash.
215.00€
Specifica
Materiale HDPE
Colore White
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Ties
Tipo di suola Slip-resistant
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
16468353
Vedere i documenti
DuPont™
D15531626
Medium
215.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 19-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16478353
Vedere i documenti
DuPont™
D15531627
Large
215.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 19-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness.
  • Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort.
  • Suitable for use in GMP class C/D (ISO Class 6-9) clean rooms.
Specifica
Specifica
HDPE
Non-sterile
Slip-resistant
Serged
Boot Covers
White
Ties
IC 458
(EU) 2016/425, EN 14126