Learn More
DuPont™ Cuffie ampie in Tyvek™ IsoClean™
Descrizione
Composed of flash spun high-density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ Bouffant Caps are permeable to both air and water vapor, yet repel water-based liquids and aerosols. They offer an excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1μ in size) and are ultra-low-linting.
- Le cuciture rinforzate sono dotate di più fili interbloccanti cuciti intorno ai bordi vivi del materiale del camice per creare una giunzione forte e resistente alle sollecitazioni
- Apertura con diametro di 21.5 in.
- Fascia elastica
- Misura unica
- Non sterili e confezionati sfusi in una doppia sacca in polietilene trasparente
- Utilizzati nei settori biotecnologico, farmaceutico, della produzione di dispositivi medicali e dell'elettronica, nonché in altri ambienti critici o controllati.
Specifica
Specifica
Product Type | Cuffia ampia protettiva |
Size | Universale |
Materiale | Tyvek™, HDPE con tecnologia flash spun |
Colore | Bianco |
Monouso | Sì |
Modello | D14246919 |
Tipo di giuntura | Cuciture ribattute |
Sterilità | Non sterili |
Certificazione/Conformità | Adatto all'uso in camere sterili GMP classe C/D (classe ISO 6-9), DPI di categoria I |
Tipo di imballaggio | In confezione sfusa |