Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Frock with Bound Neck
194.29 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Small
Medium
X-Large
2X-Large
3X-Large
Descrizione
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash
- Breathable and exceptionally low linting
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Product Type | Controlled Environments Lab Coat |
Size | Small |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Snaps |