Learn More
DuPont™ Tyvek 400 Dual
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
Descrizione
- Tuta con cappuccio a 3 pezzi
- Tyvek™ sul davanti e ampio SMS traspirante nella parte posteriore
- Cuciture esterne ribattute
- Polsi, caviglie e volto elasticizzati
- Vita con elastico (cucito)
- Zip e patta in Tyvek™
- Bianco
- Antistatici
Specifica
Specifica
Product Type | Tuta con cappuccio |
Size | piccolo |
Materiale | Parte anteriore in tessuto Tyvek™, parte posteriore in SMS |
Colore | Bianco |
Stile vita | Elastico |
Ankle Style | Elastico |
Stile polso | Elastico |
Stile collo | Con cappuccio |
Hood Type | Elastico |
Tipo di chiusura | Zip e patta |