Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert blu
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15108814 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
medio
Large
X-Large
2 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15108814
Marca: DuPont™ D14936717
In HDPE con tecnologia flash-spun. Il cappuccio a @@@3@@@ pezzi garantisce una perfetta aderenza al capo e al viso quando ci si gira, mentre l'ampia area del cavallo offre libertà di movimento.
  • Tuta con cappuccio a 3 pezzi
  • Design ergonomico-protettivo
  • Cuciture esterne ribattute
  • Polsi, caviglie e volto elasticizzati
  • Vita con elastico (incollato)
  • Cursore zip grande e facile da afferrare.
  • Robusto ma leggero (<180 g per indumento)
  • Ampia area del cavallo per la massima libertà di movimento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta con cappuccio
Size medio
Materiale Tessuto Tyvek™
Colore Blu
Stile vita Elastico
Ankle Style Elastico
Stile polso Elastico
Stile collo Con cappuccio
Hood Type Elastico
Tipo di chiusura Zip e patta
Tipo di giuntura Cucito
Classe di protezione Categoria III, tipo 5 e 6
Resistenza Abrasion
Certificazione/Conformità (UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Misura petto (sistema metrico) Da 92 a 100 cm