Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing provides an excellent barrier from microbial contamination
605.00€ - 3195.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo di chiusura Heat Seal or Tape
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
17797847
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK04
500 ft. x 4 in.
605.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17707857
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK06
500 ft. x 6 in.
744.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17707807
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BBMGTTVK09
500 ft. x 9 in.
1115.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17717857
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK12
500 ft. x 12 in.
1485.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17727857
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK14
500 ft. x 14 in.
1825.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17737857
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK18
500 ft. x 18 in.
2230.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17747857
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK24
500 ft. x 24 in.
3195.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for equipment parts that are heavy, have sharp edges, or for when packaging requires surface sanitization after sterilization
  • Made from DuPont Tyvek™ and a polyester-based flexible film that is designed to be autoclaved
  • Tubing is lint-free, extremely tough, moisture, and puncture resistant
  • Tyvek™ side offers high breathability while providing an excellent barrier from microbial contamination
  • Clear film side offers excellent clarity along with strength and durability
  • Presented on a clean, plastic core to minimize the possible introduction of cellulose particles
  • Should be heat sealed closed using a validate-able impulse, or continuous band heat sealer. Can be taped closed when necessary.
  • No airborne particulates are generated when the peel-able seals are opened
  • Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
  • Peelable seals facilitate good aseptic technique and presentation of sterilized contents
Specifica
Specifica
Autoclavable
Heat Seal or Tape
Steam Sterilization
Certificate of Conformance (COC)
White
HDPE