Learn More
DuPont™ Camici da laboratorio PL30 Tyvek™
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
Descrizione
- Senza silicone aggiunto
- Cuciture interne ribattute
- 3 tasche e 5 automatici a pressione
- In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun
- Equilibrio ideale per protezione, durata e comfort
- Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
- Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Specifica
Product Type | Chemical Resistant Lab Coat |
Size | Large |
Sesso | Unisex |
Materiale | HDPE |
Tipo di chiusura | Press Studs |
Monouso | Sì |
Sterilità | Non-sterile |
Resistenza | Chemicals |