Learn More
DuPont™ Camici da laboratorio Tyvek™ PL300
270.42 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Small
Large
X-Large
2 X-Large
Descrizione
- Senza silicone aggiunto
- Con colletto, chiusura a zip e 2 tasche
- Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
- Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
- Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Product Type | Chemical Resistant Lab Coat |
Size | Large |
Sesso | Unisex |
Materiale | HDPE (polietilene ad alta densità) |
Colore | Bianco |
Tipo di chiusura | Zipper |
Stile polso | Elastico |
Monouso | Limited-use |
Sterilità | Non-sterile |
Resistenza | Resistenza chimica |