Learn More
DuPont™ Camice da laboratorio con colletto in Tyvek™ PL30NP
218.00 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Tyvek™ Collared Laboratory Coat; Size: Medium
Descrizione
- Senza silicone aggiunto
- Con 5 bottoni a pressione
- Polsini con elastico (non integrato)
- Cuciture interne ribattute
- Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
- Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
- Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale
Specifica
Product Type | Chemical Resistant Lab Coat |
Size | Medium |
Sesso | Unisex |
Materiale | In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun |
Colore | Bianco |
Tipo di chiusura | Press Studs |
Stile polso | Elastic |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
Resistenza | Chemicals |