Learn More
DuPont™ Pantaloni in Tyvek 500
In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun I pantaloni DuPont™ in Tyvek™ @@@500@@@ offrono un'eccellente barriera contro particolato e fibre sottili fino alle dimensioni di @@@1@@@ micron.
Marca: DuPont™ D13395741
188.73 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Realizzata in HDPE con tecnologia flash spun
- Vita con elastico
- Cuciture ribattute
- Senza tasche
- Bianco
- DPI di categoria I
- Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati
Specifica
Pantalone | |
Tessuto Tyvek | |
Certificazione CE, EN 1149-5 | |
Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica da amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale |
Large | |
Bianco | |
Elastico | |
Cucitura con punti interni |