Learn More
DuPont™ Pantaloni in Tyvek 500
In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun I pantaloni DuPont™ in Tyvek™ @@@500@@@ offrono un'eccellente barriera contro particolato e fibre sottili fino alle dimensioni di @@@1@@@ micron.
Marca:  DuPont™ D13395735
198.29 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21731" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12623690
  • 252.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 23-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Realizzata in HDPE con tecnologia flash spun
  • Vita con elastico
  • Cuciture ribattute
  • Senza tasche
  • Bianco
  • DPI di categoria I
  • Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
X-Large
Tessuto Tyvek
Certificazione CE, EN 1149-5
Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica da amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale
Pantalone
Bianco
Elastico
Cucitura con punti interni