Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio, bianca CHF7 Tyvek™
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Descrizione
- Barriera eccellente per particolati fini e fibre
- Rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
- Zip in Tyvek con risvolto per maggiore protezione
- In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun
- Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita
- Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
- Le applicazioni comprendono industria farmaceutica, laboratori, cosmesi, ottica ed elettronica
- Le cuciture interne ribattute consentono di ridurre la contaminazione dall'interno verso l'esterno dell'indumento
- Le sovrascarpe annesse sono costituite dello stesso materiale dell'indumento con un rivestimento antiscivolo per la suola
Specifica
Specifica
| Product Type | Tuta con cappuccio |
| Size | medio |
| Materiale | Tessuto Tyvek™ |
| Colore | Bianco |
| Stile vita | Elastico |
| Ankle Style | Elastico |
| Stile polso | Perforato |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Hood Type | 3 pezzi |
| Tipo di chiusura | Chiusura a zip, risvolto |
| Vedi altri risultati |