Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio, bianca CHF7 Tyvek™
Un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità. Le tute da laboratorio con cappuccio DuPont™ Tyvek™ CHF@@@7@@@ sono robuste ma leggere, con cappuccio a @@@3@@@ pezzi e gherone per una migliore vestibilità.
Marca: DuPont™ D14529869
9.56 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19350kg
Descrizione
- Barriera eccellente per particolati fini e fibre
- Rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
- Zip in Tyvek con risvolto per maggiore protezione
- In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun
- Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita
- Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
- Le applicazioni comprendono industria farmaceutica, laboratori, cosmesi, ottica ed elettronica
- Le cuciture interne ribattute consentono di ridurre la contaminazione dall'interno verso l'esterno dell'indumento
- Le sovrascarpe annesse sono costituite dello stesso materiale dell'indumento con un rivestimento antiscivolo per la suola
Specifica
Tuta con cappuccio | |
Tessuto Tyvek™ | |
Elastico | |
Tubolare | |
3 pezzi | |
Con punti, Con rubinetto | |
Chiusura a zip, risvolto, elastici per viso e polsini ripiegati |
X-Large | |
Bianco | |
Elastico | |
Con cappuccio | |
Chiusura a zip, risvolto | |
Categoria III, Tipo 5 e 6, EN 1073-2 | |
Da 108 a 116 cm |