Learn More
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Short Brim
An innovative bump cap with a hard shell element and honeycomb structure to absorb shock, in addition to greatly reducing the risk of head injuries. Short brim design ensures a wider field of upward vision.
28.30€
Specifica
Product Type Bump Cap
Ventilato Vented
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17269221
Vedere i documenti
uvex
9794403
55 to 59 cm
28.30€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17279221
Vedere i documenti
uvex
9794404
60 to 63 cm
28.30€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for areas where helmets are not compulsory, but there is still a risk of head injuries
  • Innovative hard shell element in armadillo-design, honeycomb structure, and shock-absorbing elements
  • Reliable impact protection in accordance with EN 812
  • Short brim ensures a wider field of upward vision
Specifica
Specifica
Bump Cap
Vented