Learn More
Labcon U-Pette™ Blood Transfer Dispensers
These blood transfer dispensers are for use with point of care testing instruments.
Marca:  Labcon 7626-500-000-9
559.06 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17404372
  • 764.00€ / pezzi 500
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
U-Pette™ Blood Dispenser for Point of Care Test Cartridges dispenses blood drops easily with no need to open collection tubes.
  • Dispenses one or more drops of blood
  • Fits standard glass or plastic blood tubes with rubber stoppers
  • Includes Stainless Steel Cannula
  • Not Autoclavable
Specifica
Specifica
Blood Droplet Dispenser
Single-use
Point of Care Testing Instruments
500 Pk.