Learn More
Poulten Selfe™ U-Tube Viscometer
Suitable for transparent liquids. With UKAS certificate of calibration
237.00€
Specifica
Product Type U-Tube Viscometer
Certificazione/Conformità UKAS, ISO 9000
Volume (sistema metrico) 18 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Size Intervallo viscosità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Intervallo viscosità Prezzo Quantità e disponibilità  
13181023
Vedere i documenti
Poulten Selfe™
1619/03
C 6 to 30 cSt
237.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • PSL calibrated viscometers are supplied with UKAS certificates providing an official assurance of the competence of the calibration work carried out. UKAS certificates of calibration, which satisfy the requirements of ISO 9000, are issued by the PSL Calibration Laboratory, which is a National Measurement Accreditation Service accredited laboratory.
  • Type BS/U, IP71.Suitable for transparent liquids. Nominal overall length 300mm. Approx. sample size 13mL to 40mL.
Specifica
Specifica
U-Tube Viscometer
UKAS, ISO 9000
18 mL