Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viscometer (ASTM)
Ubbelohde viscometers are calibrated for automatic measurements
Marca:  SI Analytics™ 285401255
Codice prodotto. 10395191
  • 505.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Calibrated for automatic measurement
  • ASTM
  • Type No. 527 00
  • Capillary No. 0
  • Constant K = 0.001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ubbelohde Viscometer