Learn More
VELP Scientifica™ UDK 129 Distillatore Kjeldahl
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Descrizione
L'UDK 129 è una soluzione entry-level sicura e affidabile per le tue distillazioni. Lo strumento ideale per i laboratori alla ricerca di una soluzione semplice ma efficiente per la determinazione di azoto Kjeldahl TKN, proteine, azoto ammoniacale, azoto nitrico (Devarda), TVBN, solfiti, fenoli, acidi volatili, cianuri e contenuto alcolico.
Il distillatore Kjeldahl UDK 129 include diverse caratteristiche uniche che assicurano una distillazione efficiente e affidabile, ben oltre le comuni aspettative per una unità entry-level.
- Impostazione veloce e aggiunta automatica di idrossido di sodio
- Pompa ad alta precisione che assicura un dosaggio costante e accurato del reagente
- Esclusivo condensatore in titanio e generatore di vapore brevettato
- Interfaccia utente estremamente intuitiva
- Riduzione del contatto con agenti chimici per la massima sicurezza per gli operatori
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di accessori
Specifica
Specifica
| Requisiti elettrici | 2200 W at 230 V |
| Tensione | 230 V |
| Include | Test tubes Ø 42 x 300 mm (A00001080) Collecting flask 250 mL (10001106) Pincer for test tubes (10000247) |
| Altezza (sistema metrico) | 780 mm |
| Amperaggio | 15 A |
| Tipo | Kjeldahl Distillation Unit |
| Materiale | Corrosion-resistant technopolymer |
| Peso (sistema metrico) | 25 kg |
| Certificazione/Conformità | CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC |
| Dimensioni (L x P x A) | 416 x 385 x 780 mm |
| Vedi altri risultati |