Learn More
3M™ Ultra Durable Floor Marking Tape 971
Ultra Durable Floor Marking Tape 971
222.00€ - 248.00€
Specifica
Dimensioni (L x P) 51 mm x 33 m
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
17217790
Vedere i documenti
3M™
7010300943
Yellow
248.00€
1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17227790
Vedere i documenti
3M™
7010337213
Red Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17237790
Vedere i documenti
3M™
7010337214
White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17247790
Vedere i documenti
3M™
7010379512
Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17257800
Vedere i documenti
3M™
7100166473
Orange Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17267800
Vedere i documenti
3M™
7100167106
Green Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Excellent abrasion resistance
  • Withstands lifting from forklift traffic
  • Bright colors for high visibility
  • Resists moisture and many chemicals
  • Sticks on contact and stays where you put it
  • Promotes clean removal without solvents and scraping
  • Available in a variety of colours
Specifica
Specifica
51 mm x 33 m
50.8 mm