Learn More
Ultra Pure Water (Acqua ultra pura)
Codice prodotto. 11939242
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 l
10 l
Dimensione della confezione:
10 LT
2.50L
5 LT
Codice prodotto. 11939242
Marca: Chem-Lab CL0221012500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ultra purified for laboratory use, AAS and ICP. Water, Ultra-Pure, Chem-Lab meets ASTM D-94 and D-129 standards. It is UV filtrated with LF < 1μS – 0.4μm. Available in a range of quantities: 2.5, 5 and 10L.
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
pH 7
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Peso formulazione 18.016g/mol
Grado Ultra Pure
Pressione del vapore 17.5mm Hg at 20°C
Filtered Through LF < 1μS – o0.4μm, UV filtrated
Densità 1.00g/mL
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid