Learn More
Thermo Scientific™ Ultra Pure Water Dispensing and Shut-Off Taps
Use these PVC taps with high-purity water. Available with straight or angled nozzle, for use with SDI systems (behind the tanks).
323.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Collegamento ingresso NPTF (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Collegamento ingresso NPTF (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15453452
|
Thermo Scientific™
50155456 |
Pure water outlet, straight | R ¾ in. union nut |
323.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Use these PVC taps with high-purity water. Available with straight or angled nozzle, Thermo Scientific™ Ultra Pure Water Dispensing and Shut-Off Taps are used with SDI systems, behind the tanks.
- For use with high purity water
- Available with straight or angled (90°) nozzle
- Material: PVC
Specifica
PVC |