Learn More
Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-5 GC Columns
Dramatically increase the speed of your analysis with Thermo Scientific™ UltraFast GC columns.
Marca:  Thermo Scientific™ UFMC00002010006
Codice prodotto. 10301105
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
GC for Chemicals, GC for Petrochemicals, GC for Environmental Analysis, GC for Flavors and Fragrances
0.1 mm
Trace GC UltraFast Instrument
Ultrafast
10 m
UltraFast UFC-5
10 m x 0.1 mm x 0.4 μm
0.4 μm
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-5 GC Columns > 10m x 0.1mm x 0.4μm