Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 10 kDa NMW, Biomax Polyethersulfone
10 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone. Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice.
284.00€ - 605.00€
Specifica
Tipo di filtro Ultrafiltration
Formato Ultrafiltration Disc
Materiale Biomax PES
MWCO 10 kDa
Da utilizzare con (applicazione) Protein purification; protein concentration; protein desalting
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10116140
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
PBGC02510
0.98 in. 25 mm
284.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15432670
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
PBGC04310
1.75 in. 44.5 mm
460.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10320121
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
PBGC06210
2.5 in. 63.5 mm
555.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15472670
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
PBGC07610
2.99 in. 76 mm
605.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
10 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone. Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice.
Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel™ regenerated cellulose and Biomax™ polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.
Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.
Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.
Microfiltration Durapore™ PVDF cut discs are available 0.1 μm, 0.22 μm, and 0.45 μm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.
Features & Benefits:
  • Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm
  • Both Ultracel™, Durapore™, and Biomax™ membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements
  • Compatible with Amicon™ Stirred Cells
Applications:
Concentration, Buffer Exchange, Desalting
Specifica
Specifica
Ultrafiltration
Biomax PES
Protein purification; protein concentration; protein desalting
10Pack
Ultrafiltration Disc
10 kDa
PES