Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 100 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
100 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
Marca:  Merck PLHK15005
Codice prodotto. 10587102
  • 650.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 10-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
100 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
  • Idrofilo, con microstruttura serrata
  • Assicura la massima ritenzione possibile con il minimo assorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ultrafiltration
100 kDa
177 cm2
Regenerated Cellulose (RC)
Ultrafiltration Disc
Regenerated Cellulose
PLHK
Protein purification; protein concentration; protein desalting
5Pack
15 cm