Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 3 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
3 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
301.00€ - 688.00€
Specifica
Tipo di filtro Ultrafiltration
Materiale (membrana) Regenerated Cellulose
MWCO 3 kDa
Codice filtro PLBC
Da utilizzare con (applicazione) Protein purification; protein concentration; protein desalting
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Diametro filtro (sistema metrico) Area di filtraggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro filtro (sistema metrico) Area di filtraggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10440221
Vedere i documenti
Merck
PLBC02510
2.5 cm 4.1 cm2
301.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10753131
Vedere i documenti
Merck
PLBC04710
4.7 cm 17.3 cm2
518.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 24-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10278200
Vedere i documenti
Merck
PLBC06210
6.35 cm 28.7 cm2
587.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10538452
Vedere i documenti
Merck
PLBC04310
4.45 cm 13.4 cm2
486.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10538642
Vedere i documenti
Merck
PLBC07610
7.6 cm 41.8 cm2
640.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10575463
Vedere i documenti
Merck
PLBC09005
9 cm 63 cm2
502.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 24-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10084590
Vedere i documenti
Merck
PLBC15005
15 cm 177 cm2
688.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 24-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
3 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel™ regenerated cellulose and Biomax™ polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.Microfiltration Durapore™ PVDF cut discs are available 0.1 μm, 0.22 μm, and 0.45 μm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.Features & Benefits:•Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm •Both Ultracel™, Durapore™, and Biomax™ membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements •Compatible with Amicon™ Stirred Cells Applications:Concentration, Buffer Exchange, Desalting
Specifica
Specifica
Ultrafiltration
3 kDa
Protein purification; protein concentration; protein desalting
Ultrafiltration Disc
Regenerated Cellulose
PLBC
Regenerated Cellulose (RC)