Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
30 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
301.00€ - 650.00€
Specifica
Tipo di filtro | Ultrafiltrazione |
---|---|
Materiale (membrana) | Cellulosa rigenerata |
MWCO | 30 kDa |
Codice filtro | PLTK |
Da utilizzare con (applicazione) | Purificazione delle proteine, concentrazione di proteine, desalinizzazione delle proteine |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Area di filtraggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Area di filtraggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10054520
|
Merck
PLTK04310 |
4.45 cm | 13.4 cm2 |
486.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10186770
|
Merck
PLTK07610 |
7.6 cm | 41.8 cm2 |
640.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10004550
|
Merck
PLTK09005 |
9 cm | 63 cm2 |
502.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10667701
|
Merck
PLTK02510 |
2.5 cm | 4.1 cm2 |
301.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10440031
|
Merck
PLTK04710 |
4.7 cm | 17.3 cm2 |
518.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10667891
|
Merck
PLTK06210 |
6.35 cm | 28.7 cm2 |
587.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10014550
|
Merck
PLTK15005 |
15 cm | 177 cm2 |
650.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
30 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel™ regenerated cellulose and Biomax™ polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.Microfiltration Durapore™ PVDF cut discs are available 0.1 μm, 0.22 μm, and 0.45 μm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.Features & Benefits:•Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm •Both Ultracel™, Durapore™, and Biomax™ membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements •Compatible with Amicon™ Stirred Cells Applications:Concentration, Buffer Exchange, DesaltingSpecifica
Ultrafiltrazione | |
30 kDa | |
Purificazione delle proteine, concentrazione di proteine, desalinizzazione delle proteine | |
Disco da ultrafiltrazione |
Cellulosa rigenerata | |
PLTK | |
Regenerated Cellulose (RC) |