Learn More
Sartorius Ultrafiltration Membrane Discs
Codice prodotto. 11760945 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
63 mm
76 mm
Materiale (membrana):
Cellulose
PES
Polysulfone
Spessore (sistema metrico):
120 μm
180 μm
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Förpackningsstorlek
pezzi 10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11760945
missing translation for 'mfr': Sartorius 1463925D
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
For sample concentration in stirred cells
Sartorius Stedim Biotech offers a wide range of ultrafiltration membrane discs for sample concentration in stirred cells. Membrane disc diameters range from 13 mm to 293 mm, molecular weight cut-offs from 1 to 300 kDa. Different membrane materials are available depending on the application: PES is the standard material with high flux, no hydrophobic or hydrophilic interactions and low fouling characteristics.Hydrosart™, a patented regenerated cellulose membrane, features extremely low protein binding and extended chemical resistance and is preferred for concentration of samples with very low protein content.
  • Wide range of MWCO
  • Wide range of disc diameters
  • Compatible with all stirred cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tipo di filtro Membrane Filter
Formato Ultrafiltration Disc
Materiale PES
Materiale (membrana) Polysulfone
MWCO 10 kDa
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For sample concentration in stirred cells
Quantità 10/Pk.
Spessore (sistema metrico) 120 μm
Tipo Membrane Filter
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.