Learn More
Sartorius Ultrafiltration Membrane Discs
For sample concentration in stirred cells
165.00€ - 442.00€
Specifica
Tipo di filtro | Membrane Filter |
---|---|
Formato | Ultrafiltration Disc |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | For sample concentration in stirred cells |
Quantità | 10/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Materiale (membrana) | Spessore (sistema metrico) | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Materiale (membrana) | Spessore (sistema metrico) | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10022281
|
Sartorius
14629--47------D |
47 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
203.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11720945
|
Sartorius
14629--25------D |
25 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
165.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15992510
|
Sartorius
14650--76------D |
76 mm | Polysulfone | 120 μm | 50 kDa |
442.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10173751
|
Sartorius
14429--25------D |
25 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
165.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11750945
|
Sartorius
14629--76------D |
76 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
442.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10123941
|
Sartorius
14659--47------D |
47 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
203.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11790945
|
Sartorius
14639--76------D |
76 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
442.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10504201
|
Sartorius
14459--25------D |
25 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
165.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11740945
|
Sartorius
14629--63------D |
63 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
316.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10133801
|
Sartorius
14429--63------D |
63 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
316.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11760945
|
Sartorius
14639--25------D |
25 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
165.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11730955
|
Sartorius
14668--47------D |
47 mm | PES | 120 μm | 100 kDa |
203.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10347261
|
Sartorius
14609--47------D |
47 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa |
203.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10397681
|
Sartorius
14659--63------D |
63 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
316.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10337261
|
Sartorius
14429--47------D |
47 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
203.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15982510
|
Sartorius
14650--25------D |
25 mm | Polysulfone | 120 μm | 50 kDa |
165.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10748202
|
Sartorius
14650--47------D |
47 mm | Polysulfone | 120 μm | 50 kDa |
203.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10662602
|
Sartorius
14459--76------D |
76 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
442.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10439511
|
Sartorius
14439--76------D |
76 mm | Cellulose | 180 μm | 10 kDa |
442.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10574571
|
Sartorius
14459--47------D |
47 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
203.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15922520
|
Sartorius
14679--76------D |
76 mm | Polysulfone | 120 μm | 300 kDa |
442.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10052301
|
Sartorius
14459--63------D |
63 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
316.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15962510
|
Sartorius
14609--63------D |
63 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa |
316.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10716092
|
Sartorius
14639--47------D |
47 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
203.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10032421
|
Sartorius
14429--76------D |
76 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
442.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10662392
|
Sartorius
14679--47------D |
47 mm | Polysulfone | 120 μm | 300 kDa |
203.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15972510
|
Sartorius
14609--76------D |
76 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa |
442.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10245801
|
Sartorius
14439--25------D |
25 mm | Cellulose | 180 μm | 10 kDa |
165.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11780945
|
Sartorius
14639--63------D |
63 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
316.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15902520
|
Sartorius
14659--25------D |
25 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
165.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
Sartorius Stedim Biotech offers a wide range of ultrafiltration membrane discs for sample concentration in stirred cells. Membrane disc diameters range from 13 mm to 293 mm, molecular weight cut-offs from 1 to 300 kDa. Different membrane materials are available depending on the application: PES is the standard material with high flux, no hydrophobic or hydrophilic interactions and low fouling characteristics.Hydrosart™, a patented regenerated cellulose membrane, features extremely low protein binding and extended chemical resistance and is preferred for concentration of samples with very low protein content.
- Wide range of MWCO
- Wide range of disc diameters
- Compatible with all stirred cells
Specifications
Membrane Filter | |
Non-sterile | |
10/Pk. |
Ultrafiltration Disc | |
For sample concentration in stirred cells |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.