Learn More
Masterflex™ Ultramicrobore PTFE Tubing
Use this translucent tubing in extreme temperatures and in harsh chemical environments
429.00€ - 430.00€
Specifica
Product Type | Ultramicrobore PTFE Tubing |
---|---|
Materiale | PTFE |
Diametro (sistema imperiale) esterno | 1/64 in. |
Diametro (sistema metrico) esterno | 0.40 mm |
Overall Length (English) | 100 ft. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11782753
|
Masterflex™
06417-70 |
0.051 mm |
429.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11750299
|
Masterflex™
06417-74 |
0.34 mm |
430.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ultramicrobore PTFE tubing
- Chemically inert
- Low permeability
- Lowest friction coefficient of any tubing
- Temperature range is -400 to +500deg;F (-240 to 260deg;C)
- Melts at 620deg;F (327deg;C)
- Tensile strength is 2500 to 4000psi
- PTFE tubing resin is UL-recognized and complies with FDA (21 CFR 177.1550) and USP Class VI requirements
Specifica
Ultramicrobore PTFE Tubing | |
1/64 in. | |
100 ft. | |
-400deg;F | |
Translucent | |
500°F |
PTFE | |
0.40 mm | |
30.5 m | |
-240°C | |
4,000 psi | |
260deg;C |